PHR1609
Sodium Dehydroacetic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dehydroacetic acid sodium salt, 2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1166309
Famille d'API
dehydroacetic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 10 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
~295 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable