PHR1575
Propantheline Bromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Propantheline bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1570508
Famille d'API
propantheline
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page