1570508
USP
Propantheline bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propantheline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable