B7522
Benfluorex hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N-(1-Methyl-2-(3-[trifluoromethyl]-phenyl)ethyl]aminoethanol benzoate ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16;/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H3;1H
Clé InChI
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SOAT1(6646)
Catégories apparentées
Description générale
It is used in the treatment of impaired carbohydrate metabolism, atherogenic metabolic disorders and in the suppression of appetite.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)