Principaux documents
PHR1066
Supelco
Residual Solvents Mixture - Class IIC
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Class IIC Solvent Mix
3 X 1.2 ML
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 X 1.2 ML
171,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP 467
traceable to USP 1601306
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3466 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Analyte
Description
    N,N-Dimethylacetamide 5.45 mg/mL
    N,N-Dimethylformamide 4.4 mg/mL
    2-Ethoxyethanol .8 mg/mL
    Ethylene glycol 3.1 mg/mL
    Formamide 1.1 mg/mL
    2-Methoxyethanol .25 mg/mL
    N-Methylpyrrolidone 2.65 mg/mL
    Sulfolane .8 mg/mL
    Afficher tout (8)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)