Documents
HCYTA-60K-PX38
Millipore
Panel A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLIPLEX® avec billes magnétiques, 38 plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Synonyme(s) :
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les cytokines sont des polypeptides immunomodulateurs qui jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires adaptative et innée. ''Cytokine'' est un terme général utilisé pour désigner un groupe diversifié de protéines et de peptides solubles agissant comme régulateurs dans des conditions normales et pathologiques pour moduler les activités fonctionnelles des cellules individuelles et des tissus. Ces protéines interviennent également dans les interactions directes entre les cellules et régulent les processus se déroulant dans l'environnement extracellulaire. Les cytokines diffèrent des hormones en ce qu'elles agissent sur un spectre plus large de cellules cibles. Le groupe des protéines cytokines comprend les lymphokines, les interférons, les facteurs de stimulation des colonies et les chimiokines. Les facteurs de croissance sont impliqués dans la stimulation de la survie, la prolifération et la différenciation de certaines cellules cibles, et influent sur l'angiogenèse, la vasculogenèse, la migration cellulaire, l'apoptose, la cicatrisation et l'embryogenèse.La recherche sur les cytokines, les chimiokines et les facteurs de croissance contribue grandement à mieux comprendre le système immunitaire et sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, en particulier les réponses constituant le processus inflammatoire, ainsi que les pathologies telles que les maladies infectieuses, l'arthrose, les maladies respiratoires, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), le sepsis, les réactions allergiques, ainsi que les maladies neurologiques, métaboliques et cardiovasculaires, et même le cancer. MILLIPLEX® offre la plus vaste sélection d'analytes pour un large éventail de pathologies et d'espèces. Une fois que les analytes d'intérêt ont été identifiés, vous pouvez compter sur la qualité que nous intégrons dans chaque kit pour produire des résultats fiables. Outre les caractéristiques de l'essai énumérées dans le protocole, les autres critères de performance évalués au cours du processus de vérification comprennent : la réactivité croisée, la linéarité de la dilution, la stabilité du kit et le comportement de l'échantillon (p. ex., la détectabilité et la stabilité). Chaque panel et chaque kit MILLIPLEX® comprend :Des contrôles qualité (QC) pour qualifier la performance de l'essaiLa comparaison d'un lot étalon (calibrateur) et de lots de QC avec un lot de référence pour assurer la cohérence d'un lot à l'autreUne matrice sérique optimisée pour reproduire l'environnement natif de l'analyte dans les échantillons de sérum et de plasmaDes cocktails d'anticorps de détection conçus pour produire des profils d'analytes cohérents au sein du panelEn outre, chaque panel et chaque kit répondent à des critères de fabrication stricts afin de garantir la reproductibilité d'un lot à l'autre. Le panel A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLIPLEX® vous permet de vous concentrer sur le potentiel thérapeutique des cytokines et sur la modulation de l'expression des cytokines. En couplant le panel à la plateforme Luminex® xMAP basée sur un format avec billes magnétiques, vous pouvez profiter d'une vitesse et d'une sensibilité idéales, permettant la détection multiplex quantitative de douzaines d'analytes en simultané, et améliorant considérablement la productivité.
Application
Le panel multiplex A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance avec billes, utilisant la technologie Luminex® xMAP, permet d'analyser simultanément 38 biomarqueurs du type cytokine, chimiokine et facteur de croissance dans les échantillons de sérum, de plasma et de culture cellulaire.Il s'agit d'un essai impliquant une incubation de deux heures ou d'une nuit.Cet essai nécessite 25 μl de plasma ou de sérum pur (dilution au 1/100e pour RANTES) ou 25 μl de surnageant de culture cellulaire par puits.Ce kit peut être utilisé pour analyser une sélection d'analytes parmi les 38 du panel A de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains dans des échantillons de lysat tissulaire/cellulaire ou de surnageant de culture et des échantillons de sérum ou de plasma.RANTES ne peut pas être ajouté aux autres cytokines du panel car il requiert une dilution au 1/100e des échantillons de plasma/sérum.Ce panel prémixé contient une bille dédiée à RANTES, il convient donc de planifier la préparation des échantillons en conséquence.Analytes disponibles :EGF, éotaxine, G-CSF, GM-CSF, IFNα2, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-22, IP-10, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, TNFα, TNFβ, VEGF-A.
Caractéristiques et avantages
Configuration : Prémixé
Conditionnement
Plaque de 96 puits
Stockage et stabilité
Il est recommandé de stocker les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Gerrit M Grosse et al.
Thrombosis and haemostasis (2021-07-06)
Mechanical thrombectomy (MT) is a highly efficient treatment in patients with acute ischemic stroke due to large vessel occlusion (LVO). However, in a relevant proportion of LVO, no sufficient recanalization can be achieved. The composition of cerebral thrombi is highly
Zhaohong Li et al.
Frontiers in immunology, 13, 893929-893929 (2022-05-21)
To examine the levels of 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero phosphatidylcholine (POVPC) and 1-palmitoyl-2-glutaroyl-sn-glycero-phosphatidylcholine (PGPC) (the oxidized phosphatidylcholines) in HDL during the course of sepsis and to evaluate their prognostic value. This prospective cohort pilot study enrolled 25 septic patients and 10 healthy subjects
Nicole de Buhr et al.
Frontiers in immunology, 13, 879157-879157 (2022-05-28)
During the COVID-19 pandemic, vaccination is the most important countermeasure. Pharmacovigilance concerns however emerged with very rare, but potentially disastrous thrombotic complications following vaccination with ChAdOx1. Platelet factor-4 antibody mediated vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) was described as an underlying
Contenu apparenté
MILLIPLEX® cytokine panels used in alternate sample types like tears, urine, milk, saliva, and CSF to characterize neuroinflammation.
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.
MILLIPLEX® cytokine multiplex assays enable comprehensive immune system investigation.
Afficher tout