Principaux documents
PHL89516
Scopoletin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-Methoxyumbelliferone, 6-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin-6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin
50 MG
356,00 €
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
356,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Beilstein:
156296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
203-205 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Scopoletin significantly increases activity of lipoprotein lipase in adipocytes by promoting transcription of the LPL gene. It also partially reverses inhibition of LPL by TNF-α.[1]
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable