PHL83491
Deacetylasperulosidic acid
phyproof® Reference Substance
526,00 €
About This Item
526,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)O
InChI
1S/C16H22O11/c17-2-5-1-7(19)10-6(14(23)24)4-25-15(9(5)10)27-16-13(22)12(21)11(20)8(3-18)26-16/h1,4,7-13,15-22H,2-3H2,(H,23,24)/t7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
ZVXWFPTVHBWJOU-YYFGDFGFSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable