Principaux documents
PHL82261
Miliacin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β)-3-Methoxyolean-18-ene
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H52O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.74
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O([C@@H]1C(C2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H](C5[C@@](CC4)(CCC(C5)(C)C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C
InChI
1S/C31H54O/c1-26(2)16-17-28(5)18-19-30(7)21(22(28)20-26)10-11-24-29(6)14-13-25(32-9)27(3,4)23(29)12-15-31(24,30)8/h21-25H,10-20H2,1-9H3/t21-,22?,23?,24-,25+,28-,29+,30-,31-/m1/s1
Clé InChI
DJAQOVIJPZOTCG-LWFXAFMDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable