Principaux documents
PHL80786
Jaceosidin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxy 3′,6-dimethoxyflavone, 4′-Demethyleupatilin, 6-Hydroxyluteolin 3′,6-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 3′-methyl ether
10 MG
672,00 €
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
672,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1c2c(c(c(c(c2)O)OC)O)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
Clé InChI
GLAAQZFBFGEBPS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Myoung-Sook Shin et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-13)
Artemisia argyi is widely used as traditional medicine in East Asia. However, its effects against inflammation and gastric ulcers have not been reported yet. We analyzed anti-inflammatory activity and its molecular mechanisms of A. argyi using RAW264.7 cells line, then