Principaux documents
P8903
Sigma-Aldrich
Phenolphthalin
≥92%
Synonyme(s) :
2-(Bis[4-hydroxyphenyl]methyl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥92%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccc3C(O)=O
InChI
1S/C20H16O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(22)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)20(23)24/h1-12,19,21-22H,(H,23,24)
Clé InChI
FFFPYJTVNSSLBQ-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Do not confuse with the indicator phenol-
phthalein.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
James Sloots et al.
Forensic science international, 281, 141-146 (2017-11-13)
The Kastle-Meyer (KM) test is a quick and easy chemical test for blood used in forensic analyses. Two practical variations of this test are the KM-rub (indirect) test and the more sensitive KM-direct test, the latter of which is performed
Edward R Farnworth et al.
Nutrition journal, 6, 15-15 (2007-07-11)
The primary objective was to determine whether consumption of conjugated linoleic acids (CLAs) affected the fecal microbiota composition, fecal enzyme activity or fecal composition. Human subjects consumed (1 L/day) cows' milk (4% fat) containing (5 mg/g fat) cis-9, trans-11 CLA