NISTRM8446
Perfluorinated carboxylic acids and perfluorooctane sulfonamide in methanol
NIST® RM 8446
950,00 €
About This Item
950,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Autres remarques
Perfluorinated carboxylic acid (PFCAs) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) compound: Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid(PFHpA), Perfluorooctanoate acid(PFOA), Perfluorononanoic acid(PFNA), Perfluorodecanoic acid(PFDA), Perfluoroundecanoic acid(PFUnA), Perfluorododecanoic acid(PFDoA), Perfluorotridecanoic acid(PFTriA), Perfluorotetradecanoic acid (PFTA), Perfluorobutanoic acid(PFBA), Perfluoropentanoic acid(PFPeA) Perfluorooctane sulfonamide(PFOSA)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)