446785
Perfluorotetradecanoic acid
96%
Synonyme(s) :
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecanoic acid, Perfluoro-n-tetradecanoic acid, Perfluoromyristic acid, Perfluorotetradecanecarboxylic acid
54,10 €
About This Item
54,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
pb
270 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
130-135 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
Clé InChI
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the metal-free synthesis of organic iodides using N-iodoamides through the Iododecarboxylation method.[1]
- To synthesize benzimidazole tethered perfluoromacromolecules by reacting with o-phenylene diamine via condensation reaction.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List