245917
Pentafluoropropionic acid
97%
Synonyme(s) :
Perfluoropropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~5.6 (vs air)
Pression de vapeur
~40 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.284 (lit.)
Point d'ébullition
96-97 °C (lit.)
Densité
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
Clé InChI
LRMSQVBRUNSOJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter