Documents
NISTRM8017
Polyvinylpyrrolidone coated silver nanoparticles
NIST® RM 8017, nominal diameter 75 nm
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Copper (Cu), Gold (Au), Silcon (Si), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)