NIST867
Incoloy® 825
NIST® SRM® 867
859,00 €
About This Item
859,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Aluminum (Al), Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Silicon (Si), Titanium (Ti), Vanadium (V), Arsenic (As), Boron (B), Lead (Pb), Thallium (Tl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Gallium (Ga), Nitrogen (N), Oxygen (O), Silver (Ag), Sulfur (S), Tungsten (W), Antimony (Sb), Tantalum (Ta), Bismuth (Bi), Tellurium (Te), Magnesium (Mg), Tin (Sn), Selenium (Se)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable