NIST1250
High temperature alloy
NIST® SRM® 1250, (Fe-Ni-Co)
905,00 €
About This Item
905,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 1250_cert
SRM 1250_SDS
Autres remarques
Aluminium (Al), Boron (B), Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Tantalum (Ta), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable