NIST728
Intermediate-purity zinc
NIST® SRM® 728
616,00 €
About This Item
616,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 450 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 728_cert
SRM 728_SDS
Autres remarques
Calcium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thallium (TI), Tin (Sn), Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Gallium (Ga), Gold (Au), Indium (In), Iridium (Ir), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable