Principaux documents
NIST855A
Aluminum casting alloy 356
NIST® SRM® 855a
30 G
802,00 €
802,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 G
802,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
802,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of fine millings, intended primarily in use evaluating chemical method analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 855A_cert
SRM 855A_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tin (Sn), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable