Documents
1.02703
Supelco
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
Numéro de classement CE :
231-159-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
Pf
1083 °C
Densité
8.96 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1290 kg/m3
Traces de cations
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)