Principaux documents
NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
60 G
1 360,00 €
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
60 G
1 360,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.00
Beilstein:
3631622
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
A unit of RM 8040a consists of one bottle containing 60 g of crystalline sodium oxalate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Application
The Reference Material (RM) consists of uniformly consistent, high-purity material intended for use as a working standard in oxidation-reduction reactions.
Caractéristiques et avantages
  • The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
  • Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable