Principaux documents
NIST3262
St. John′s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts
NIST®SRM®
5 X 3.3 G
804,00 €
804,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 3.3 G
804,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
804,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
powder
Conditionnement
packet of 5 × 3.3 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorogenic Acid (C16H18O9), Rutin (C27H30O16), Hyperoside (C21H20O12), Quercitrin (C21H20O11), Hypericin (C30H16O8), Pseudohypericin (C30H16O9), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable