Principaux documents
05295001
Hypericum perforatum extract
secondary reference standard
Synonyme(s) :
St. John´s wort extract
500 MG
299,00 €
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
299,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Description générale
Hypericum perforatum L., herba extract (according to HMPC Monograph)
genus hypericum
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Hypericin (quantitative); Pseudohypericin (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable