56690
Hypericin from Hypericum perforatum
~95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5,7,4′,5′,7′-Hexahydroxy-2,2′-dimethylnaphthodianthrone, Cyclo werrol, Hypericum red
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Essai
~95% (HPLC)
Solubilité
1 M NaOH: 10 mg/mL, turbid, dark green
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Clé InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the broth macrodilution test and antibacterial assay against bacterial strains[3]
- as a medium supplement for human malignant melanoma cells for irradiation and localization studies[2]
- as a ligand for pregnane X receptor (PXR) and as defatting medium supplement for primary human hepatocytes culture[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable