Principaux documents
NIST2737
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2737, nominal 500 nmol/mol
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NIST2737 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
mixture
Chaîne SMILES 
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
Clé InChI
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Nitric Oxide (NO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxides of Nitrogen (NOx)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable