Principaux documents
NIST1718
Nitrous oxide in air
NIST SRM 1718, nominal 1 μmol/mol
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
gas (compressed)
Conditionnement
pkg of cylinder
Description générale
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3