378801
Calcium fluoride
random crystals, optical grade, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Fluorite, Fluorspar
130,00 €
About This Item
130,00 €
Produits recommandés
Qualité
optical grade
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
random crystals
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
2500 °C (lit.)
Densité
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.