Principaux documents
NIST1416
Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature
NIST®SRM®
250 G
789,00 €
789,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
789,00 €
About This Item
Formule linéaire :
3Al2O3 · 2SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.05
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
789,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Alkaline earth aluminosilicate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology