Principaux documents
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
2.2 KG
526,00 €
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.2 KG
526,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2.2 kg
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Calcium oxide (CaO), Sodium oxide (Na2O), Aluminum Oxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Ferric Oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable