NIST160B
Stainless Steel
NIST® SRM® 160b, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Carbon (C), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nickel (Ni), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Phosphorus (P), Silicon (Si), Bismuth (Bi), Nitrogen (N), Lead (Pb), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable