L8384
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
γ-irradiated, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Description
Contains 1.1-2.3 moles linoleic acid per mole BSA
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤50 EU/mg endotoxin
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures