N5410
Acide nicotinique
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide 3-picolinique, Acide pyridine-3-carboxylique, Facteur de prévention de la pellagre
384,00 €
About This Item
384,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
99.0-101.0% dry basis
Forme
powder
Couleur
white
Pf
236-239 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193 °C - closed cup