M0178
Middlebrook 7H9 Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, Recommended for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Synonyme(s) :
Mycobacterial culture media
361,00 €
About This Item
361,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
mycobacteria
Description générale
Middlebrook 7H9 Broth Base contains inorganic compounds that supply the elements potassium, sulfur, magnesium, and phosphorus which are required for appropriate growth of Mycobacteria. This medium with Middlebrook ADC Growth Supplement is recommended for ideal growth of Mycobacterium species.
Middlebrook ADC Growth Supplement (Product No. M0553) contains bovine albumin, dextrose, and catalase. Dextrose supplies energy, while albumin protects Mycobacteria from toxic agents and catalase splits toxic radicals.
Mycobacteria grow most rapidly in broth media and hence primary isolation of bacterial species can be carried out in Middlebrook 7H9 Broth Base.
Application
Composants
Ammonium sulfate, 0.50
Disodium phosphate, 2.50
Monopotassium phosphate, 1.00
Sodium citrate, 0.10
Magnesium sulfate, 0.05
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Ferric ammonium citrate, 0.04
L-Glutamic acid, 0.50
Pyridoxine, 0.001
Biotin, 0.0005
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.