Principaux documents
32343
Supelco
Caspofungin diacetate
analytical standard
Synonyme(s) :
1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-pneumocandin B0
10 MG
97,00 €
97,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
97,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H88N10O15 · 2C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1213.42
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
97,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
Clé InChI
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase which is required for cell wall synthesis.
Caspofungin is an echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase, which is required for cell wall synthesis, thereby disturbing the integrity of the fungal cell wall.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jitka Kočendová et al.
FEMS yeast research, 19(3) (2019-02-13)
Candida albicans is the main causative agent of vulvovaginal candidiasis (VVC), a common mycosis in women, relapses of which are difficult to manage due to biofilm formation. This study aimed at developing novel non-toxic compounds active against Candida spp. biofilms.