Documents
IRMM653
Zinc67Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 67Zn
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
single component solution
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM653
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)