Principaux documents
ERMAE649
Thallium 205Tl (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
5 ML
845,00 €
845,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
845,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
845,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Pureté isotopique
 205Tl
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAE649
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable