Principaux documents
900791
Sigma-Aldrich
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
67ZnO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.93
Code UNSPSC :
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥85 atom %
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[67Zn]=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable