Principaux documents
IRMM440C
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
1 EA
3 630,00 €
3 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 630,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
3 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM440C
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable