I3132
Indoprofen
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Methyl-p-(1-oxo-2-isoindolinyl)benzeneacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
RJMIEHBSYVWVIN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Application
Indoprofen may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and pharmaceutical formulations using different chromatography techniques.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)