I0600000
Isoprenaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isoprenaline sulfate dihydrate
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isoprenaline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)O.N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.O.O
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
Clé InChI
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable