H0190000
Heparin Low-Molecular-Mass for calibration CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
heparin
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement