F6270
Fipexide hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
1-(2-[4-Chlorophenoxy]acetyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.Clc1ccc(OCC(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccc4OCOc4c3)cc1
InChI
1S/C20H21ClN2O4.ClH/c21-16-2-4-17(5-3-16)25-13-20(24)23-9-7-22(8-10-23)12-15-1-6-18-19(11-15)27-14-26-18;/h1-6,11H,7-10,12-14H2;1H
Clé InChI
MVOWQBJZZKOQNU-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable