Principaux documents
ERMFA415
Charpy specimens (impact toughness)
ERM®, certified reference material, 160 J
1 EA
460,00 €
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
460,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
life science and biopharma
Conditionnement
Set of 5
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMFA415
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable