A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
life science and biopharma
Packaging
set with 5 bars
Analysis Note
For more information please see:
ERMFA015
ERMFA015
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c