Principaux documents
ERMDA480IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, Low Level
Synonyme(s) :
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
1 EA
236,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
236,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Température de stockage
−70°C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable