Key Documents
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N3O2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Clé InChI
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable