D4285
(±)-Dropropizine
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Clé InChI
PTVWPYVOOKLBCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :