Principaux documents
AXYFX250R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonyme(s) :
Beckman Pipette Tips
1 PKG
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc FX-250-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Capacité
250 μL
Volume
250 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.