D2385
Diphenylamine
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.82 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
1175 °F
Point d'ébullition
302 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Qualité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Liver,spleen
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges