CRM027
Trace Metals - Sandy Loam 10
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Description
Product CRM027 has been discontinued. Product SQC001-30G may be an acceptable replacement
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM027-050
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.17
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
- B, Mo, Si, Tl
Clause de non-responsabilité
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)